Tisk…
Diethylamine hydrobromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14863.0250 8.14863.0050
8.14863.0250EA 3750 CZK
8.14863.0250 8.14863.0050
Diethylamine hydrobromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrobromide
Vzorec: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05
MDL Number: MFCD00012498
CAS číslo: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 215 - 218 °C
Molar Mass 154.05 g/mol