Tisk…
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
180386-10G 180386-50G
SIAL180386-10GEA 3430 CZK
SIAL180386-10G SIAL180386-50G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride
Vzorec: C₂H₅ClF₃N
Bod tání: 222…226 °C
MDL Number: MFCD00012875
CAS číslo: 373-88-6
EINECS: 206-771-1