Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
38310-1EA
38310-6X1EA
38310-1EAEA
2970
CZK
38310-1EA
38310-6X1EA
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dusičnan stříbrný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec:
AgNO₃ MW: 169.87 Bod varu: 100 °C Bod tání: 210 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS číslo: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8 II Merck Index: 12,08661 |
|
Výsledky specifikačního testu
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |