Tisk…
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.5 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
88620.LQ 88620.LS
88620.LQEA 1360 CZK
88620.LQ 88620.LS
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.5 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627