Tisk…
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 0.5 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88602.LQ 88602.LS
88602.LQEA 2050 CZK
88602.LQ 88602.LS
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 0.5 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Hydroxid draselný
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Vzorec: KOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II