Tisk…
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
38070-1EA 38070-6X1EA
38070-1EAEA 1430 CZK
38070-1EA 38070-6X1EA
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: >100 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 360
Hustota: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective