Tisk…
Kyselina sírová concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
38294-1EA 38294-6X1EA
38294-1EAEA 843 CZK
38294-1EA 38294-6X1EA
Kyselina sírová concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina sírová
Concentrate for 1 L standard solution
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: >100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective