Kyselina sírová concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
32043-1EA
32043-6X1EA
32043-1EAEA
988
CZK
32043-1EA
32043-6X1EA
Kyselina sírová concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina sírová
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec:
H₂SO₄ Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 3264 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |