Tisk…
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1L, 0.5 M HCl (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38285-1EA 38285-6X1EA
38285-1EAEA 1160 CZK
38285-1EA 38285-6X1EA
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1L, 0.5 M HCl (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Hustota: 1.11 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective