Šťavelan dvojsodný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
88626.LQ
88626.LS
88626.LQEA
2700
CZK
88626.LQ
88626.LS
Šťavelan dvojsodný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Šťavelan dvojsodný
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012465
Vzorec:
Na₂C₂O₄ MW: 134 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012465 CAS číslo: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 |