L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
53370-100G
53370-25G
53370-500G
SIAL53370-100GEA
5210
CZK
SIAL53370-100G
SIAL53370-25G
SIAL53370-500G
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Bod tání: 259 °C Hustota: 1,485 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS číslo: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |