Tisk…
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Histidine monohydrochloride monohydrate, (2S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, His HCl monohydrate, H-His-OH.HCl.H2O, H-His-OH·HCl·H₂O, L-3-Imidazol-4-ylalanine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16005.0025 8.16005.0100
8.16005.0025EA 1100 CZK
8.16005.0025 8.16005.0100
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát
Vzorec: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Bod tání: 259 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151027
CAS číslo: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 169.9 g/l (20 °C)
Melting Point 259 °C (decomposition)
Molar Mass 209.63 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)