Tisk…
Chlorid železitý 41% vodný roztok, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
24212.298EA 2890 CZK
24212.298 24212.367 24212.447
Chlorid železitý 41% vodný roztok, TECHNICAL
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
MDL Number: MFCD00011005
CAS číslo: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 38 - 42 %