Tisk…
Hydrazinium hydroxid 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
209592500 209590010
ACRO209592500EA 1300 CZK
ACRO209592500 ACRO209590010
Hydrazinium hydroxid 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Vzorec: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1.028 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
MDL Number: MFCD00149931
CAS číslo: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)