Hydrazin-Hydrat 55% in aqueous solution (∼35% w/w N₂H₄)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
296815000
296810025
296811000
ACRO296815000EA
1910
CZK
ACRO296815000
ACRO296810025
ACRO296811000
Hydrazin-Hydrat 55% in aqueous solution (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Vzorec:
NH₂NH₂·xH₂O MW: 32.05 g/mol (anhy) Bod tání: –65 °C Hustota: 1.023 g/cm³ Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS číslo: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 UN: 3293 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Refractive index | 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml |
Titration with HCl | 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O) |