Tisk…
Hydrazine solution 24-26% (by iodometry), Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
15622-1L 15622-6X1L
15622-1LEA 2940 CZK
15622-1L 15622-6X1L
Hydrazine solution 24-26% (by iodometry), Fluka™
Hydrazine
Beilstein Number: 878137
Vzorec: H₄N₂
Hustota: 1,010 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011417
CAS číslo: 302-01-2
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric) 24 - 26 %