Tisk…
Ammonium sulphide 20% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205303-1KG-K W205303-25KG-K W205303-5KG-K
SIALW205303-1KG-KEA 2880 CZK
SIALW205303-1KG-K SIALW205303-25KG-K SIALW205303-5KG-K
Ammonium sulphide 20% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphide
Vzorec: H₈N₂S
MDL Number: MFCD00010892
CAS číslo: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8,II