Tisk…
Ammonium sulphide 20% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
21352.292EA 6270 CZK
21352.292 21352.441
Ammonium sulphide 20% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphide
Vzorec: H₈N₂S
MDL Number: MFCD00010892
CAS číslo: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %