Ammonia solution 33%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
6125.1000EA
1110
CZK
6125.1000
6125.2500
Ammonia solution 33%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid amonný
Vzorec:
NH₃ Bod varu: 32…37,7 °C (1013 hPa) Hustota: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS číslo: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay (as NH3) (acidimetric) | 30 - 33 % |
Chloride (Cl) | max. 0.002 % |
Residue after Ignition | max. 0.003 % |
Substances Reducing KMnO4 | max. 0.0008 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.003 % |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |