Ammonia solution ∼32%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
21192.298EA
830
CZK
21192.298
21192.323
21192.367
Ammonia solution ∼32%, GPR RECTAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec:
NH₃ MW: 35.05 g/mol Bod varu: 32…37.7 °C (1013 hPa) Bod tání: –60…–57.5 °C Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS číslo: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 28 - 33 % |
Density (20/4) | 0.880 - 0.910 |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
CO3 (Carbonate) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |