Tisk…
Ammonia solution 28%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
21182.294EA 830 CZK
21182.294 21182.363
Ammonia solution 28%, GPR RECTAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Bod varu: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60…–57.5 °C
Hustota: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm