Hydroxid amonný 28%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
L13168.AP
L13168.0F
L13168.APEA
814
CZK
L13168.AP
L13168.0F
Hydroxid amonný 28%
Hydroxid amonný
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
MDL No.: MFCD00011418
Vzorec:
NH₃ MW: 35.05 g/mol Bod varu: 32…37.7 °C (1013 hPa) Bod tání: –60…–57.5 °C Hustota: 0.90 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS číslo: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III Merck Index: 14,494 |