Tisk…
Hydroxid amonný 28 - 30% w/w water analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
205840010 205840025 205840100 205840250
ACRO205840010EA 1310 CZK
ACRO205840010 ACRO205840025 ACRO205840100 ACRO205840250
Hydroxid amonný 28 - 30% w/w water analysis_for
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Bod varu: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0.91 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011418
CAS číslo: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 % (105 °C)
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Carbonate (as CO2) ≤0.006 %
Iron (Fe) ≤0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Oxidizing substance Passes test