Tisk…
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
21191.364EA 1390 CZK
21191.364 21191.450
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Bod varu: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60…–57,5 °C
Hustota: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 24 - 26 %