Tisk…
Ammonia solution 25%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05428.0250 1.05428.1000
1.05428.0250EA 2770 CZK
1.05428.0250 1.05428.1000
Ammonia solution 25%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Bod varu: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -57.5 °C
Boiling Point 37.7 °C
Vapor Pressure 483 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material