Ammonia solution 20%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
21180.242EA
862
CZK
21180.242
21180.297
21180.366
21180.446
Ammonia solution 20%, GPR RECTAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec:
NH₃ Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS číslo: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 18 - 22 % |
Density (20/4) | 0.910 - 0.930 |
Evaporation residue | Max. 0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |