Ammonia solution 10%, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
190064VEA
1510
CZK
190064V
VWRC190065W
190063U
Ammonia solution 10%, AnalaR NORMAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec:
NH₃ Hustota: 0,957 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS číslo: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 10.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO₄ (Phosphate) | Max. 0.1 ppm |
S (Sulphide) | Max. 0.1 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.05 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.2 ppm |