Tetramethylamoniumhydroxid 25% w/w methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
138351000
138355000
138350025
ACRO138351000EA
1450
CZK
ACRO138351000
ACRO138355000
ACRO138350025
Tetramethylamoniumhydroxid 25% w/w methanol
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec:
C₄H₁₃NO MW: 91.15 g/mol Bod tání: –98 °C Hustota: 0.9 g/cm³ Bod vzplanutí: 6 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS číslo: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 3286 ADR: 3 II Merck Index: 14,09224 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration with HCl | 24.5 to 26.0 % |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Stabilizer | 2 % CaCO3 |
Specific optical rotation | +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate) |