Tisk…
Tetramethylamoniumhydroxid 25% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
331635-1L 331635-250ML
SIAL331635-1LEA 6980 CZK
SIAL331635-1L SIAL331635-250ML
Tetramethylamoniumhydroxid 25% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec: C₄H₁₃NO
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008280
CAS číslo: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II