Tisk…
Tetramethylamoniumhydroxid 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14748.0250 8.14748.1000
8.14748.0250EA 1610 CZK
8.14748.0250 8.14748.1000
Tetramethylamoniumhydroxid 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008280
CAS číslo: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23.33 hPa (20 °C)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material