Tisk…
Tetramethylamoniumhydroxid 25% in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420521000 420520010 420520050
ACRO420521000EA 1360 CZK
ACRO420521000 ACRO420520010 ACRO420520050
Tetramethylamoniumhydroxid 25% in water
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec: C₄H₁₃NO
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,014 g/cm³
Bod vzplanutí: >95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008280
CAS číslo: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Titration with HCl 23 to 27 %
GC ≥97.5 %