Tetramethylamoniumhydroxid 10% in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
420511000
420515000
420510010
ACRO420511000EA
1090
CZK
ACRO420511000
ACRO420515000
ACRO420510010
Tetramethylamoniumhydroxid 10% in water
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec:
C₄H₁₃NO Bod varu: 110 °C (1013 hPa) Hustota: 1 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS číslo: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 9.5 to 10.5 % |
Refractive index | 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |