Tetraethylammonium hydroxide 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tetrylammonium hydroxide
86633-100ML
86633-500ML
SIAL86633-100MLEA
0
CZK
SIAL86633-100ML
SIAL86633-500ML
Tetraethylammonium hydroxide 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec:
C₈H₂₁NO MW: 147,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009024 CAS číslo: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 3267 ADR: 8,II |