Tisk…
Tetraethylammonium hydroxide 35% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetrylammonium hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
302929-100ML 302929-500ML
SIAL302929-100MLEA 2370 CZK
SIAL302929-100ML SIAL302929-500ML
Tetraethylammonium hydroxide 35% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec: C₈H₂₁NO
MW: 147,26 g/mol
MDL Number: MFCD00009024
CAS číslo: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II