Tisk…
Tetraethylammonium hydroxide 20% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetrylammonium hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22149.0250 8.22149.1000
8.22149.0250EA 1900 CZK
8.22149.0250 8.22149.1000
Tetraethylammonium hydroxide 20% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec: C₈H₂₁NO
MW: 147,26 g/mol
MDL Number: MFCD00009024
CAS číslo: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)