Tisk…
Tetraethylammonium hydroxide 20% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
176070010 176072500 176070050
ACRO176070010EA 8420 CZK
ACRO176070010 ACRO176072500 ACRO176070050
Tetraethylammonium hydroxide 20% (w/w) in water
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec: C₈H₂₁NO
MW: 147,26 g/mol
Hustota: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009024
CAS číslo: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl ≥20 %
GC ≥96.0 %