Tisk…
Tetraethylammonium hydroxide 10% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420281000 420285000
ACRO420281000EA 1130 CZK
ACRO420281000 ACRO420285000
Tetraethylammonium hydroxide 10% vodný roztok
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec: C₈H₂₁NO
MDL Number: MFCD00009024
CAS číslo: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %