Tetrabutylammonium hydroxide 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
86880-100ML
86880-2.5L
86880-500ML
SIAL86880-100MLEA
2160
CZK
SIAL86880-100ML
SIAL86880-2.5L
SIAL86880-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec:
C₁₆H₃₇NO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS číslo: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |