Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
366321000 366325000 366320025
ACRO366321000EA 2990 CZK
ACRO366321000 ACRO366325000 ACRO366320025
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution
Titration with HClO4 ≥40 %