Tisk…
Chlorid barnatý 10% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
35584.AP 35584.K2
35584.APEA 1810 CZK
35584.AP 35584.K2
Chlorid barnatý 10% (w/v) vodný roztok
Chlorid barnatý
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Vzorec: BaCl₂
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003445
CAS číslo: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III