Tisk…
Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) vodný roztok for Kjeldahl determinations
Dodavatel: REAGECON
Nebezpečí
S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 3960 CZK
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) vodný roztok for Kjeldahl determinations
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II