Tisk…
Hydroxid sodný 30% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
87864.AE 87864.AP
87864.AEEA 1050 CZK
87864.AE 87864.AP
Hydroxid sodný 30% (w/w) vodný roztok
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Vzorec: NaOH
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II