Tisk…
Hydroxid sodný 25% in aqueous solution, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
2613.5000PEEA 18470 CZK
2613.5000PE 2613.9025PE 2613.9950
Hydroxid sodný 25% in aqueous solution, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (NaOH) 24.4 - 25.6 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Endotoxin Concentration (EU/ml) max. 2.0
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 0.5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 1