Hydroxid draselný 50% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35621.AP
35621.K2
35621.APEA
1800
CZK
35621.AP
35621.K2
Hydroxid draselný 50% (w/v) vodný roztok
Hydroxid draselný
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Density: 1.50
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Vzorec:
KOH Hustota: 1,50 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |