Hydroxid draselný 45% vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
7063.9025EA
19330
CZK
7063.9025
7063.1000
Hydroxid draselný 45% vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH MW: 56,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay | min. 45.0 % |
Ammonium Hydroxide Precipitate | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.005 % |
Potassium Carbonate (K2CO3) | max. 0.5 % |
Sodium (Na) (by AAS) | max. 0.02 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Iron (Fe) | max. 2 |
Nickel (Ni) | max. 5 |
Heavy Metals (as Ag) | max. 5 |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 5 |
Phosphate (PO4) | max. 2 |