Tisk…
Hydroxid draselný 30% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10979.K2 10979.AP
10979.K2EA 2640 CZK
10979.K2 10979.AP
Hydroxid draselný 30% (w/v) vodný roztok
Hydroxid draselný
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.28 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Vzorec: KOH
Hustota: 1,28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II