Kyselina sírová 93-98%, Environmental Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
38751.AP
38751.K4
38751.APEA
4950
CZK
38751.AP
38751.K4
Kyselina sírová 93-98%, Environmental Grade
Kyselina sírová
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid, single sub-boiling quartz distillation
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Vzorec:
H₂SO₄ Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa) Bod tání: 3 °C Hustota: 1,84 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,8974 |