Tisk…
Kyselina sírová 62% zA, Determination_fats_cheese, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ300
4.80531.1000 4.80531.2500
4.80531.1000EA 1150 CZK
4.80531.1000 4.80531.2500
Kyselina sírová 62% zA, Determination_fats_cheese, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid