Tisk…
Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W290017-10KG-K W290017-1KG-K W290017-25KG-K
SIALW290017-10KG-KEA 5440 CZK
SIALW290017-10KG-K SIALW290017-1KG-K SIALW290017-25KG-K
Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III