Tisk…
Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
452289-250ML 452289-50ML
SIAL452289-250MLEA 19640 CZK
SIAL452289-250ML SIAL452289-50ML
Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
MW: 98
Bod varu: 158
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1.541
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344